Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCC54FF

Bide Pharmatech

1-(2-(tert-Butoxy)-2-oxoethyl)piperidine-4-carboxylic acid

Synonim(y):

1-(2-tert-butoxy-2-oxoethyl)-4-piperidinecarboxylic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C12H21O4N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.3
MDL number:
Produkt BDPH9BCC54FF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C12H21NO4/c1-12(2,3)17-10(14)8-13-6-4-9(5-7-13)11(15)16/h9H,4-8H2,1-3H3,(H,15,16)

Inchi Key

ZJKLCKHPWZDBIA-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Powder or crystals

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów