Merck
BDPH9BCC5582
Bide Pharmatech
4-[(2,4-Dimethylphenyl)sulfanyl]aniline hydrochloride
Synonim(y):
4-[(2,4-dimethylphenyl)sulfanyl]aniline hydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C14H16N1Cl1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.81
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Inchi Code
1S/C14H15NS.ClH/c1-10-3-8-14(11(2)9-10)16-13-6-4-12(15)5-7-13;/h3-9H,15H2,1-2H3;1H
Inchi Key
DLQYXWSCPPGOJA-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
hstatements
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)