Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCC57F3

Bide Pharmatech

(2-Amino-4-methylphenyl)dimethylphosphine oxide

Synonim(y):

(2-amino-4-methylphenyl)dimethylphosphine oxide

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C9H14O1N1P1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.19
MDL number:
Produkt BDPH9BCC57F3 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C9H14NOP/c1-7-4-5-9(8(10)6-7)12(2,3)11/h4-6H,10H2,1-3H3

Inchi Key

MVIYSMQLPXOSFZ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów