Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCC5AA5

Bide Pharmatech

5-(Dimethylphosphoryl)piperidine-3-carboxylic acid

Synonim(y):

5-(dimethylphosphoryl)piperidine-3-carboxylic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C8H16O3N1P1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.19
MDL number:
Produkt BDPH9BCC5AA5 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C8H16NO3P/c1-13(2,12)7-3-6(8(10)11)4-9-5-7/h6-7,9H,3-5H2,1-2H3,(H,10,11)

Inchi Key

TZFWDMAWWQAENT-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów