Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCC5AF4

Bide Pharmatech

2H-Benzo[e][1,3]oxazine-2,4(3H)-dione

Synonim(y):

2H-1,3-benzoxazine-2,4(3H)-dione

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C8H5O3N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.13
MDL number:
Produkt BDPH9BCC5AF4 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C8H5NO3/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)12-8(11)9-7/h1-4H,(H,9,10,11)

Inchi Key

OAYRYNVEFFWSHK-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Form: solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?


hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

Nie widzisz odpowiedniej wersji?

Jeśli potrzebujesz konkretnej wersji, możesz wyszukać konkretny certyfikat według numeru partii lub serii.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów