Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCC5D5A

Bide Pharmatech

3-Bromo-10H-phenothiazine

Synonim(y):

3-bromo-10H-phenothiazine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C12H8N1Br1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.17
MDL number:
Produkt BDPH9BCC5D5A nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C12H8BrNS/c13-8-5-6-10-12(7-8)15-11-4-2-1-3-9(11)14-10/h1-7,14H

Inchi Key

JEWIAYIESCUSKQ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under 3-Bromo-10H-phenothiazine


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów