Merck
BDPH9BCC5DAE
Bide Pharmatech
(2H,4H-Spiro[benzo[b][1,4]dioxepine-3,1'-cyclopropan]-6-yl)boronic acid
Synonim(y):
2,4-dihydrospiro[benzo[b][1,4]dioxepine-3,1'-cyclopropane]-6-ylboronic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H13O4B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.03
MDL number:
Produkt BDPH9BCC5DAE nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C11H13BO4/c13-12(14)8-2-1-3-9-10(8)16-7-11(4-5-11)6-15-9/h1-3,13-14H,4-7H2
Inchi Key
MXUMJCAZRRESDX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)