Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCC5E41

Bide Pharmatech

3-Phenethoxybenzaldehyde

Synonim(y):

3-(2-phenylethoxy)benzaldehyde

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C15H14O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.27
MDL number:
Produkt BDPH9BCC5E41 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Purity

98%

Inchi Code

1S/C15H14O2/c16-12-14-7-4-8-15(11-14)17-10-9-13-5-2-1-3-6-13/h1-8,11-12H,9-10H2

Inchi Key

VWVROMYRIBEFSU-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under 3-Phenethoxybenzaldehyde


hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów