Merck
BDPH9BCC618D
Bide Pharmatech
4-Mercaptobenzonitrile
Synonim(y):
4-sulfanylbenzonitrile
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H5N1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.19
MDL number:
Produkt BDPH9BCC618D nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H5NS/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4,9H
Inchi Key
MVPUXVBBHWUOFS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Mercaptobenzonitrile
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)