Przejdź do zawartości
BDPH9BCC61E3
Bide Pharmatech
(4-Amino-2-fluorophenyl)methanol
Synonim(y):
(4-amino-2-fluorophenyl)methanol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H8O1N1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.15
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C7H8FNO/c8-7-3-6(9)2-1-5(7)4-10/h1-3,10H,4,9H2
Inchi Key
QXWJNSZYNRUFPK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (4-Amino-2-fluorophenyl)methanol
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)