Produkt BDPH9BCC6251 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C14H16N2.ClH/c1-2-4-13-9-11(5-6-12(13)3-1)10-14-15-7-8-16-14;/h1-4,9-10,15-16H,5-8H2;1H
Inchi Key
DPDKHPUTVYCNRY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-((3,4-Dihydronaphthalen-2-yl)methyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrochloride
hstatements
signalword
Warning
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.
