Przejdź do zawartości

BDPH9BCC6363

Bide Pharmatech

1-Methyl-1H-pyrrol-3-amine hydrochloride

Synonim(y):

1-methyl-1H-pyrrol-3-amine hydrochloride

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C5H9N2Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.59
MDL number:
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


Inchi Code

1S/C5H8N2.ClH/c1-7-3-2-5(6)4-7;/h2-4H,6H2,1H3;1H

Inchi Key

OGKCWSMABIEYBZ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?


hstatements

Słowo ostrzegawcze

Danger

Piktogramy

Corrosion


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

Nie widzisz odpowiedniej wersji?

Jeśli potrzebujesz konkretnej wersji, możesz wyszukać konkretny certyfikat według numeru partii lub serii.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów