Merck
BDPH9BCC6744
Bide Pharmatech
4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-ol
Synonim(y):
4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-ol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H13O3B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.98
MDL number:
Produkt BDPH9BCC6744 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H13BO3/c1-5(2)6(3,4)10-7(8)9-5/h8H,1-4H3
Inchi Key
ZZPNDIHOQDQVNU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Off-white Powder or Crystals
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)