Merck
BDPH9BCC67F4
Bide Pharmatech
1-[4-(Chloromethyl)phenyl]-3-methyl-1H-pyrazole
Synonim(y):
1-[4-(chloromethyl)phenyl]-3-methyl-1H-pyrazole
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H11N2Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.67
MDL number:
Produkt BDPH9BCC67F4 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C11H11ClN2/c1-9-6-7-14(13-9)11-4-2-10(8-12)3-5-11/h2-7H,8H2,1H3
Inchi Key
LOPFWVAUDUDBII-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal transportation(<77F)
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)