Merck
BDPH9BCC690C
Bide Pharmatech
2-Chloro-N-(3-chlorobenzyl)-N-methylacetamide
Synonim(y):
2-chloro-N-(3-chlorobenzyl)-N-methylacetamide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H11O1N1Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.11
MDL number:
Produkt BDPH9BCC690C nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H11Cl2NO/c1-13(10(14)6-11)7-8-3-2-4-9(12)5-8/h2-5H,6-7H2,1H3
Inchi Key
XEOQNIRKKCEMOT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)