Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCC6CF3

Bide Pharmatech

4-Bromo-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazole

Synonim(y):

4-bromo-1-tetrahydro-2H-pyran-2-yl-1H-pyrazole

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C8H11O1N2Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.09
MDL number:
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Inchi Code

1S/C8H11BrN2O/c9-7-5-10-11(6-7)8-3-1-2-4-12-8/h5-6,8H,1-4H2

Inchi Key

HDNCEUNJWJHWMO-UHFFFAOYSA-N

Storage temp.

Inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid or semi-solid or lump or liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

Nie widzisz odpowiedniej wersji?

Jeśli potrzebujesz konkretnej wersji, możesz wyszukać konkretny certyfikat według numeru partii lub serii.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów