Merck
BDPH9BCC6E07
Bide Pharmatech
(Chlorodifluoromethoxy)benzene
Synonim(y):
[chloro(difluoro)methoxy]benzene
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H5O1Cl1F2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.57
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C7H5ClF2O/c8-7(9,10)11-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Inchi Key
UCFJMYVFTUOACF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (Chlorodifluoromethoxy)benzene
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)