Przejdź do
BDPH9BCC6E99
Bide Pharmatech
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene-2-carboxamide
Synonim(y):
4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-thiophenecarboxamide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H16O3N1S1B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.13
MDL number:
Produkt BDPH9BCC6E99 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C11H16BNO3S/c1-10(2)11(3,4)16-12(15-10)7-5-8(9(13)14)17-6-7/h5-6H,1-4H3,(H2,13,14)
Inchi Key
BOZJXIOCLZXZSX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)