Przejdź do
BDPH9BCC6FE5
Bide Pharmatech
3-Fluoroazetidine-1-sulfonyl chloride
Synonim(y):
3-fluoroazetidine-1-sulfonyl chloride
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C3H5O2N1Cl1S1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.6
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Inchi Code
1S/C3H5ClFNO2S/c4-9(7,8)6-1-3(5)2-6/h3H,1-2H2
Inchi Key
JEKYPSBYOIWXGU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)