Merck
BDPH9BCC71F4
Bide Pharmatech
(4-Methoxypyridin-3-yl)boronic acid
Synonim(y):
4-methoxy-3-pyridinylboronic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H8O3N1B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.95
MDL number:
Produkt BDPH9BCC71F4 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H8BNO3/c1-11-6-2-3-8-4-5(6)7(9)10/h2-4,9-10H,1H3
Inchi Key
YUTPAZKVEOJQCY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)