Merck
BDPH9BCC73CC
Bide Pharmatech
1,5-Dihydroxynaphthalene-2,6-dicarboxylic acid
Synonim(y):
1,5-dihydroxy-2,6-naphthalenedicarboxylic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H8O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.19
MDL number:
Produkt BDPH9BCC73CC nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C12H8O6/c13-9-5-1-3-7(11(15)16)10(14)6(5)2-4-8(9)12(17)18/h1-4,13-14H,(H,15,16)(H,17,18)
Inchi Key
FZUDMFCCNVDITF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)