Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCC76B1

Bide Pharmatech

[1,1'-Biphenyl]-4-yl methyl carbonate

Synonim(y):

[1,1'-biphenyl]-4-yl methyl carbonate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C14H12O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.25
MDL number:
Produkt BDPH9BCC76B1 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C14H12O3/c1-16-14(15)17-13-9-7-12(8-10-13)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3

Inchi Key

RANTWTKWHLPURZ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów