Merck
BDPH9BCC76DA
Bide Pharmatech
tert-Butyl 4-(bromomethyl)-1H-benzo[d]imidazole-1-carboxylate
Synonim(y):
tert-butyl 4-(bromomethyl)-1H-benzimidazole-1-carboxylate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C13H15O2N2Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
311.18
MDL number:
Produkt BDPH9BCC76DA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C13H15BrN2O2/c1-13(2,3)18-12(17)16-8-15-11-9(7-14)5-4-6-10(11)16/h4-6,8H,7H2,1-3H3
Inchi Key
RJQPRKXEVWZMAO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)