Merck
BDPH9BCC7939
Bide Pharmatech
5-Ethynylbenzofuran
Synonim(y):
5-ethynyl-1-benzofuran
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H6O1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.16
MDL number:
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C10H6O/c1-2-8-3-4-10-9(7-8)5-6-11-10/h1,3-7H
Inchi Key
NFOIHYYIUMHKKC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Ethynylbenzofuran
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)