Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCC797F

Bide Pharmatech

7-Chloroquinoline-2-carbaldehyde

Synonim(y):

7-chloro-2-quinolinecarbaldehyde

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C10H6O1N1Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.62
MDL number:
Produkt BDPH9BCC797F nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C10H6ClNO/c11-8-3-1-7-2-4-9(6-13)12-10(7)5-8/h1-6H

Inchi Key

LZJIPAFEFGRTQS-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under 7-Chloroquinoline-2-carbaldehyde


hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów