Merck
BDPH9BCC79E7
Bide Pharmatech
tert-Butyl 3-(3-ethoxy-3-oxopropanoyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Synonim(y):
tert-butyl 3-(3-ethoxy-3-oxopropanoyl)-1-pyrrolidinecarboxylate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C14H23O5N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
285.34
MDL number:
Produkt BDPH9BCC79E7 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C14H23NO5/c1-5-19-12(17)8-11(16)10-6-7-15(9-10)13(18)20-14(2,3)4/h10H,5-9H2,1-4H3
Inchi Key
XJQOTLQCHLIYFO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
hstatements
pcodes
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)