Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCC7BA0

Bide Pharmatech

4-(Difluoromethoxy)benzo[d]thiazol-2-amine

Synonim(y):

4-(difluoromethoxy)-1,3-benzothiazol-2-amine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C8H6O1N2S1F2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.21
MDL number:
Produkt BDPH9BCC7BA0 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C8H6F2N2OS/c9-7(10)13-4-2-1-3-5-6(4)12-8(11)14-5/h1-3,7H,(H2,11,12)

Inchi Key

JUHFOUUZNXNWQE-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów