Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCC7C86

Bide Pharmatech

4-Fluoroisoquinolin-1-ol

Synonim(y):

4-fluoroisoquinolin-1-ol

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C9H6O1N1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.15
MDL number:
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


Inchi Code

1S/C9H6FNO/c10-8-5-11-9(12)7-4-2-1-3-6(7)8/h1-5H,(H,11,12)

Inchi Key

XUTQWYYUPAMYGV-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under 4-Fluoroisoquinolin-1-ol




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

Nie widzisz odpowiedniej wersji?

Jeśli potrzebujesz konkretnej wersji, możesz wyszukać konkretny certyfikat według numeru partii lub serii.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów