Merck
BDPH9BCC7DA3
Bide Pharmatech
(3-Fluoro-2-(hydroxymethyl)phenyl)boronic acid
Synonim(y):
3-fluoro-2-(hydroxymethyl)phenylboronic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H8O3F1B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.95
MDL number:
Produkt BDPH9BCC7DA3 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H8BFO3/c9-7-3-1-2-6(8(11)12)5(7)4-10/h1-3,10-12H,4H2
Inchi Key
FNZUUOCXJIJMBF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)