Merck
BDPH9BCC7DBA
Bide Pharmatech
tert-Butyl 4-(3-isopropyl-1H-indol-5-yl)piperidine-1-carboxylate
Synonim(y):
tert-butyl 4-(3-isopropyl-1H-indol-5-yl)piperidine-1-carboxylate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C21H30O2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.48
MDL number:
Produkt BDPH9BCC7DBA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C21H30N2O2/c1-14(2)18-13-22-19-7-6-16(12-17(18)19)15-8-10-23(11-9-15)20(24)25-21(3,4)5/h6-7,12-15,22H,8-11H2,1-5H3
Inchi Key
BWLYCXBLUREBEX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)