Merck
BDPH9BCC7FB8
Bide Pharmatech
N-Phenyl-4-(pyridin-3-yl)aniline
Synonim(y):
N-phenyl-4-(pyridin-3-yl)aniline
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C17H14N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.31
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C17H14N2/c1-2-6-16(7-3-1)19-17-10-8-14(9-11-17)15-5-4-12-18-13-15/h1-13,19H
Inchi Key
BXOMRKCAPYLLAC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Phenyl-4-(pyridin-3-yl)aniline
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)