Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9BCC827E

Bide Pharmatech

tert-Butyl 4-(2,2,2-trifluoroacetyl)piperazine-1-carboxylate

Synonim(y):

tert-butyl 4-(2,2,2-trifluoroacetyl)piperazine-1-carboxylate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C11H17O3N2F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.26
MDL number:
Produkt BDPH9BCC827E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C11H17F3N2O3/c1-10(2,3)19-9(18)16-6-4-15(5-7-16)8(17)11(12,13)14/h4-7H2,1-3H3

Inchi Key

QTZDAHYEJNNOKU-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8°C

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów