Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCC857E

Bide Pharmatech

2-Cyclohexylthiazole-4-carboxylic acid

Synonim(y):

2-cyclohexyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C10H13O2N1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.28
MDL number:
Produkt BDPH9BCC857E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Storage temp.

Sealed in dry, 2-8°C

Inchi Code

1S/C10H13NO2S/c12-10(13)8-6-14-9(11-8)7-4-2-1-3-5-7/h6-7H,1-5H2,(H,12,13)

Inchi Key

SPAVOOMEYUWSIW-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów