Merck
BDPH9BCC862F
Bide Pharmatech
6-((tert-Butoxycarbonyl)(methyl)amino)hexanoic acid
Synonim(y):
6-((tert-butoxycarbonyl)(methyl)amino)hexanoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H23O4N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.32
MDL number:
Produkt BDPH9BCC862F nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C12H23NO4/c1-12(2,3)17-11(16)13(4)9-7-5-6-8-10(14)15/h5-9H2,1-4H3,(H,14,15)
Inchi Key
NWRXFDQJTBAVMC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or viscous liquid or liquid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)