Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCC8792

Bide Pharmatech

10-Methylpyrimido[4,5-b]quinoline-2,4(3H,10H)-dione

Synonim(y):

10-methylpyrimido[4,5-b]quinoline-2,4(3H,10H)-dione

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C12H9O2N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.22
MDL number:
Produkt BDPH9BCC8792 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Storage temp.

Sealed in dry, 2-8°C

Inchi Code

1S/C12H9N3O2/c1-15-9-5-3-2-4-7(9)6-8-10(15)13-12(17)14-11(8)16/h2-6H,1H3,(H,14,16,17)

Inchi Key

VPPVXLHZEZARQZ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Country of Origin

CN

Physical Form

Powder or crystals

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów