Merck
BDPH9BCC87DB
Bide Pharmatech
2,2'-Bis(trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diol
Synonim(y):
2,2'-bis(trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C14H8O2F6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
322.21
MDL number:
Produkt BDPH9BCC87DB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C14H8F6O2/c15-13(16,17)11-5-7(21)1-3-9(11)10-4-2-8(22)6-12(10)14(18,19)20/h1-6,21-22H
Inchi Key
WKEMPZXNWLQLBM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)