Merck
BDPH9BCC88D2
Bide Pharmatech
1-Ethynylcyclobutan-1-ol
Synonim(y):
1-ethynylcyclobutanol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H8O1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
96.13
MDL number:
Produkt BDPH9BCC88D2 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H8O/c1-2-6(7)4-3-5-6/h1,7H,3-5H2
Inchi Key
MXZYOPVAKCCOJN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Ethynylcyclobutan-1-ol
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)