Merck
BDPH9BCC892F
Bide Pharmatech
(3-Allyloxetan-3-yl)methanol
Synonim(y):
(3-allyl-3-oxetanyl)methanol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H12O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.17
MDL number:
Produkt BDPH9BCC892F nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H12O2/c1-2-3-7(4-8)5-9-6-7/h2,8H,1,3-6H2
Inchi Key
ZNCGFMCGFIYISZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (3-Allyloxetan-3-yl)methanol
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)