Merck
BDPH9BCC89C8
Bide Pharmatech
5-Chloronicotinic acid
Synonim(y):
5-chloronicotinic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H4O2N1Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.56
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C6H4ClNO2/c7-5-1-4(6(9)10)2-8-3-5/h1-3H,(H,9,10)
Inchi Key
XYLPLVUYPAPCML-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder / Colour: White - Very pale yellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Chloronicotinic acid
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)