Merck
BDPH9BCC8A62
Bide Pharmatech
2-Chloro-4-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
Synonim(y):
2-chloro-4-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H5N1Cl1F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.57
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C7H5ClF3N/c1-4-2-5(7(9,10)11)12-6(8)3-4/h2-3H,1H3
Inchi Key
KAYVWTDOIYYSDL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid
Still not finding the right product?
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)