Merck
BDPH9BCC90FA
Bide Pharmatech
2-Amino-2-[2-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol
Synonim(y):
2-amino-2-[2-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H10O1N1F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.18
MDL number:
Produkt BDPH9BCC90FA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H10F3NO/c10-9(11,12)7-4-2-1-3-6(7)8(13)5-14/h1-4,8,14H,5,13H2
Inchi Key
OIRSHTSIVLNGMS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)