Produkt BDPH9BCC948E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C13H20F3NO3SSi/c1-12(2,3)22(4,5)11-9(17)7-6-8-10(11)20-21(18,19)13(14,15)16/h6-8H,17H2,1-5H3
Inchi Key
NQKUIOHVTLTMIQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Amino-2-(tert-butyldimethylsilyl)phenyl trifluoromethanesulfonate
hstatements
signalword
Danger
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

