Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCC94F0

Bide Pharmatech

2-Chloro-1-(4-hydroxy-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yl)ethan-1-one

Synonim(y):

2-chloro-1-(4-hydroxyisoindolin-2-yl)ethan-1-one

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C10H10O2N1Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.65
MDL number:
Produkt BDPH9BCC94F0 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C10H10ClNO2/c11-4-10(14)12-5-7-2-1-3-9(13)8(7)6-12/h1-3,13H,4-6H2

Inchi Key

RWPZUNVIBSGNPV-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów