Przejdź do zawartości
BDPH9BCC9794
Bide Pharmatech
(R)-6,6'-Dimethyl-[1,1'-biphenyl]-2,2'-diamine
Synonim(y):
6,6'-dimethyl[1,1'-biphenyl]-2,2'-diamine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C14H16N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.29
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C14H16N2/c1-9-5-3-7-11(15)13(9)14-10(2)6-4-8-12(14)16/h3-8H,15-16H2,1-2H3
Inchi Key
MCUUKQCKNKUMBP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)