Merck
BDPH9BCC9862
Bide Pharmatech
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Synonim(y):
3-chloro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H4O2Cl1F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.57
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C8H4ClF3O2/c9-6-3-5(4-13)1-2-7(6)14-8(10,11)12/h1-4H
Inchi Key
SDBUQQVMQXOGBO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Still not finding the right product?
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)