Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCC9BB6

Bide Pharmatech

5-Bromo-2,3-dihydro-1H-indene-1-carboxylic acid

Synonim(y):

5-bromo-1-indanecarboxylic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C10H9O2Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.08
MDL number:
Produkt BDPH9BCC9BB6 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C10H9BrO2/c11-7-2-4-8-6(5-7)1-3-9(8)10(12)13/h2,4-5,9H,1,3H2,(H,12,13)

Inchi Key

RHHOBLZUVLGGBU-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów