Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCC9DC0

Bide Pharmatech

2-(5-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetic acid

Synonim(y):

(5-bromoimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C9H7O2N2Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
255.07
MDL number:
Produkt BDPH9BCC9DC0 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C9H7BrN2O2/c10-7-2-1-3-8-11-6(4-9(13)14)5-12(7)8/h1-3,5H,4H2,(H,13,14)

Inchi Key

VRRYVLADHDXCAA-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów