Produkt BDPH9BCCAA80 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H7N3O3/c12-3-6-9-4-1-2-5(8(13)14)10-7(4)11-6/h1-2,12H,3H2,(H,13,14)(H,9,10,11)
Inchi Key
CSHUQLSGYFRBPG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(Hydroxymethyl)-3H-imidazo[4,5-b]pyridine-5-carboxylic acid
hstatements
signalword
Warning
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.
