Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCCAB46

Bide Pharmatech

tert-Butyl (2-(2-aminoethoxy)ethyl)carbamate hydrochloride

Synonim(y):

tert-butyl 2-(2-aminoethoxy)ethylcarbamate hydrochloride

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C9H21O3N2Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.73
MDL number:
Produkt BDPH9BCCAB46 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C9H20N2O3.ClH/c1-9(2,3)14-8(12)11-5-7-13-6-4-10;/h4-7,10H2,1-3H3,(H,11,12);1H

Inchi Key

CKTQXEPVLBQXPG-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów