Merck
BDPH9BCCACA2
Bide Pharmatech
3,3-Diethoxy-1-propanol
Synonim(y):
3,3-diethoxy-1-propanol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H16O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.2
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C7H16O3/c1-3-9-7(5-6-8)10-4-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3
Inchi Key
ASERXEZXVIJBRO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: liquid Colour: colourless
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,3-Diethoxy-1-propanol
hstatements
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)